(S)-(-)-1-Ethyl-2-pyrrolidinecarboxamide ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-Ethyl-L-prolinamide
E0452-1G E0452-5G
TCIAE0452-1GEA 131 EUR InStock
TCIAE0452-1G TCIAE0452-5G
(S)-(-)-1-Ethyl-2-pyrrolidinecarboxamide ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(S)-(-)-1-Ethyl-2-pyrrolidinecarboxamide
Formule: C₇H₁₄N₂O
MW: 142,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191361
Numéro CAS: 114812-34-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 107.0 to 112.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -114.0 to -120.0 deg (C=0.5, MeOH
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité