4,5-Ethylenedithio-1,3-dithiol-2-one ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
E0460-1G E0460-5G
TCIAE0460-1GEA 88 EUR InStock
TCIAE0460-1G TCIAE0460-5G
4,5-Ethylenedithio-1,3-dithiol-2-one ≥98.0% (par GC)
4,5-Ethylenedithio-1,3-dithiol-2-one
Formule: C₅H₄OS₄
Numéro MDL: MFCD00137883
Numéro CAS: 74962-29-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 128.0 to 131.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité