Ethynyl-p-tolyl sulphone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Tosylacetylene, Ethynyl p-Tolyl sulphone, p-Toluenesulphonylacetylene
E0466-1G E0466-5G
TCIAE0466-1GEA 165 EUR InStock
TCIAE0466-1G TCIAE0466-5G
Ethynyl-p-tolyl sulphone ≥98.0% (par GC)
Ethynyl-p-tolyl sulphone
Formule: C₉H₈O₂S
MW: 180,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191647
Numéro CAS: 13894-21-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
Melting point 73.0 to 77.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité