Ethylene di(thiotosylate) ≥98.0% (par HPLC) réactif de protection pour méthylène actif
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,2-Ethanedithiol Ditosylate, Ethylene Bis(p-toluenethiosulphonate), S,S'-Ethylene p-Toluenethiosulphonate, 1,2-Di(p-tosylthio)ethane
E0471-25G E0471-5G
TCIAE0471-25GEA 455 EUR InStock
TCIAE0471-25G TCIAE0471-5G
Ethylene di(thiotosylate) ≥98.0% (par HPLC) réactif de protection pour méthylène actif
Ethylene di(thiotosylate)
Formule: C₁₆H₁₈O₄S₄
MW: 402,56 g/mol
Numéro MDL: MFCD00008550
Numéro CAS: 2225-23-2
EINECS: 218-752-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 72.0 to 75.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité