4-Ethylamino-1-butanol ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(Ethylamino)butan-1-ol, N-Ethylbutanolamine
E0473-25G E0473-5G
TCIAE0473-25GEA 194 EUR InStock
TCIAE0473-25G TCIAE0473-5G
4-Ethylamino-1-butanol ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
4-Ethylamino-1-butanol
Formule: C₆H₁₅NO
MW: 117,19 g/mol
Point d'ébullition: 86°C
Numéro MDL: MFCD00671534
Numéro CAS: 39216-86-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité