Ethyl methyl sulphone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Ethylmethylsulphone, Methylsulphonylethane
E0474-25G E0474-100G
TCIAE0474-25GEA 140 EUR InStock
TCIAE0474-25G TCIAE0474-100G
Ethyl methyl sulphone ≥98.0% (par GC)
Ethyl methyl sulphone
Formule: C₃H₈O₂S
MW: 108,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00015543
Numéro CAS: 594-43-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité