Ethyl isopropyl sulphone ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-(Ethylsulphonyl)propane
E0475-25G E0475-5G
TCIAE0475-25GEA 202 EUR InStock
TCIAE0475-25G TCIAE0475-5G
Ethyl isopropyl sulphone ≥97.0% (par GC)
Ethyl isopropyl sulphone
Formule: C₅H₁₂O₂S
MW: 136,21 g/mol
Point d'ébullition: 91°C
Numéro MDL: MFCD00050418
Numéro CAS: 4853-75-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c8d881d77e81e3da7796f8b923f773b9dfb87258&vid=c8d881d77e81e3da7796f8b923f773b9dfb87258&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité