Ethyl-N-phenylformimidate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-Phenylformimidic Acid Ethyl Ester, Ethyl N-phenylformimidate, N-Ethoxymethyleneaniline
E0495-25G E0495-5G
TCIAE0495-25GEA 69.3 EUR InStock
TCIAE0495-25G TCIAE0495-5G
Ethyl-N-phenylformimidate ≥98.0% (par GC)
Ethyl-N-phenylformimidate
Formule: C₉H₁₁NO
MW: 149,19 g/mol
Point d'ébullition: 215°C
Numéro MDL: MFCD00043655
Numéro CAS: 6780-49-0
EINECS: 229-841-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité