3-Ethyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazol-3-ium bromide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Ethyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium bromide, Thiazolium, 3-ethyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methyl-, bromide
E0511-25G E0511-5G
TCIAE0511-25GEA 75.9 EUR InStock
TCIAE0511-25G TCIAE0511-5G
3-Ethyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazol-3-ium bromide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
3-Ethyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazol-3-ium bromide
Formule: C₈H₁₄BrNOS
MW: 252,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00040549
Numéro CAS: 54016-70-5
EINECS: 258-925-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 88.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité