N-[(S)-1-Ethoxycarbonyl-3-phenylpropyl]-L-alanine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-[(S)-(+)-1-Ethoxycarbonyl-3-phenylpropyl]-L-alanine, NEPA, N-[(S)-1-Carboxyethyl]-L-homophenylalanine Ethyl Ester, (S)-2-(((S)-1-Ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl)amino)propanoic acid, N-(1S)-Ethoxycarbonyl-3-phenylpropyl-(S)-alanine
E0530-25G E0530-5G
TCIAE0530-25GEA 82.5 EUR InStock
TCIAE0530-25G TCIAE0530-5G
N-[(S)-1-Ethoxycarbonyl-3-phenylpropyl]-L-alanine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-[(S)-1-Ethoxycarbonyl-3-phenylpropyl]-L-alanine
Formule: C₁₅H₂₁NO₄
MW: 279,34 g/mol
Numéro MDL: MFCD00209976
Numéro CAS: 82717-96-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cea096c4fa2d835ced4ed2f7001f60abdabc37d4&vid=cea096c4fa2d835ced4ed2f7001f60abdabc37d4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 148.0 to 154.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +28.0 to +31.0 deg (C=1, Methanol)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité