3-(Éthylamino)phénol sulfate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
E0534-1G E0534-5G
TCIAE0534-1GEA 88 EUR InStock
TCIAE0534-1G TCIAE0534-5G
3-(Éthylamino)phénol sulfate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
3-(Éthylamino)phénol sulfate
Formule: C₈H₁₁NO
MW: 186,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD03093630
Numéro CAS: 1274892-48-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light gray to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité