3-Éthynylpyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Pyridylacetylene
E0560-1G E0560-5G
TCIAE0560-1GEA 46.2 EUR InStock
TCIAE0560-1G TCIAE0560-5G
3-Éthynylpyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Éthynylpyridine
Formule: C₇H₅N
MW: 103,12 g/mol
Point d'éclair: 57°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD02177459
Numéro CAS: 2510-23-8
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 34.0 to 38.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité