4-Ethynylpyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
E0561-100MG E0561-500MG
TCIAE0561-100MGEA 57.2 EUR InStock
TCIAE0561-100MG TCIAE0561-500MG
4-Ethynylpyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Ethynylpyridine
Formule: C₇H₅N
MW: 103,12 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD04038420
Numéro CAS: 2510-22-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 94.0 to 98.0 deg-C
Solubility in Acetone almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité