2-(5-Ethylpyridin-2-yl)ethanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAE0562-5GEA 26.4 EUR InStock
TCIAE0562-5G TCIAE0562-25G
2-(5-Ethylpyridin-2-yl)ethanol ≥98.0% (par GC)
2-(5-Ethylpyridin-2-yl)ethanol
Formule: C₉H₁₃NO
MW: 151,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00129040
Numéro CAS: 5223-06-3
EINECS: 226-024-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité