4-Ethynylphthalic anhydride ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
E0579-1G E0579-5G
TCIAE0579-1GEA 169 EUR InStock
TCIAE0579-1G TCIAE0579-5G
4-Ethynylphthalic anhydride ≥98.0% (par GC)
4-Ethynylphthalic anhydride
Formule: C₁₀H₄O₃
Numéro MDL: MFCD06200801
Numéro CAS: 73819-76-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Morpholine Method) min. 95.0 %
Melting point 123.0 to 127.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité