Ethyl-4-acetamidophenylacetate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Acetamidophenylacetic Acid Ethyl Ester
E0585-25G E0585-5G
TCIAE0585-25GEA 128 EUR InStock
TCIAE0585-25G TCIAE0585-5G
Ethyl-4-acetamidophenylacetate ≥98.0% (par GC)
Ethyl-4-acetamidophenylacetate
Formule: C₁₂H₁₅NO₃
MW: 221,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD06797104
Numéro CAS: 13475-17-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 76.0 to 80.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité