3-Éthynylanisole ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-Ethynyl-3-methoxybenzene, (3-Methoxyphenyl)ethyne, (3-Methoxyphenyl)acetylene, 1-Methoxy-3-ethynylbenzene
E0627-1G E0627-5G
TCIAE0627-1GEA 50.6 EUR InStock
TCIAE0627-1G TCIAE0627-5G
3-Éthynylanisole ≥97.0% (par GC)
3-Éthynylanisole
Formule: C₉H₈O
MW: 132,16 g/mol
Point d'ébullition: 90°C
Point d'éclair: 77°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00160810
Numéro CAS: 768-70-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4771a638e1bf4a9cb7346f7d80470bfcf9308896&vid=4771a638e1bf4a9cb7346f7d80470bfcf9308896&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité