all cis-8,11,14-Eicosatrienoic acid ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
E0640-10MG E0640-50MG
TCIAE0640-10MGEA 45.1 EUR InStock
TCIAE0640-10MG TCIAE0640-50MG
all cis-8,11,14-Eicosatrienoic acid ≥98.0% (par GC)
all cis-8,11,14-Eicosatrienoic acid
Formule: C₂₀H₃₄O₂
Point d'ébullition: 200°C
Point d'éclair: 62°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00065721
Numéro CAS: 1783-84-2
EINECS: 217-233-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité