Ethyl-6-methyl-2-oxo-3-cyclohexene-1-carboxylate (mixture of isomers) ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Ethyl 3-Methyl-5-cyclohexen-1-one-2-carboxylate, 6-Methyl-2-oxo-3-cyclohexene-1-carboxylic Acid Ethyl Ester
E0646-5G E0646-1G
TCIAE0646-5GEA 269 EUR InStock
TCIAE0646-5G TCIAE0646-1G
Ethyl-6-methyl-2-oxo-3-cyclohexene-1-carboxylate (mixture of isomers) ≥95.0% (par GC)
Ethyl-6-methyl-2-oxo-3-cyclohexene-1-carboxylate (mixture of isomers)
Formule: C₁₀H₁₄O₃
MW: 182,22 g/mol
Densité: 1.07
Numéro CAS: 3419-32-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité