1-Ethyl-3-methylimidazolium-p-toluenesulphonate ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Ethyl-3-methylimidazolium tosylate, 1-Ethyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium 4-methylbenzenesulphonate, [EMIM] [TOS]
E0651-5G E0651-25G
TCIAE0651-5GEA 73.7 EUR InStock
TCIAE0651-5G TCIAE0651-25G
1-Ethyl-3-methylimidazolium-p-toluenesulphonate ≥98.0% (par HPLC)
1-Ethyl-3-methylimidazolium-p-toluenesulphonate
Formule: C₁₃H₁₈N₂O₃S
MW: 282,36 g/mol
Numéro MDL: MFCD03788929
Numéro CAS: 328090-25-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=55b9e9526d45db2c956e7f10b1253e3e3c02613d&vid=55b9e9526d45db2c956e7f10b1253e3e3c02613d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 % (total of Ion-Pair)
Purity (Ion exchange titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité