Ethyl-4-Hydroxy-1-piperidinecarboxylate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Ethyl 4-hydroxypiperidine-1-carboxylate, 1-Carbethoxy-4-hydroxypiperidine, 4-Hydroxy-1-piperidinecarboxylic Acid Ethyl Ester
E0656-25G E0656-5G
TCIAE0656-25GEA 94.6 EUR InStock
TCIAE0656-25G TCIAE0656-5G
Ethyl-4-Hydroxy-1-piperidinecarboxylate ≥98.0% (par GC)
Ethyl-4-Hydroxy-1-piperidinecarboxylate
Formule: C₈H₁₅NO₃
MW: 173,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00086880
Numéro CAS: 65214-82-6
EINECS: 265-636-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité