Ethyl-3-(chloromethyl)benzoate ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
E0661-25G E0661-5G
TCIAE0661-25GEA 163 EUR InStock
TCIAE0661-25G TCIAE0661-5G
Ethyl-3-(chloromethyl)benzoate ≥96.0% (par GC)
Ethyl-3-(chloromethyl)benzoate
Formule: C₁₀H₁₁ClO₂
Point d'ébullition: 169°C
Numéro MDL: MFCD06200832
Numéro CAS: 54589-54-7
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité