Ethyl-4-(Chloromethyl)benzoate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
E0662-25G E0662-5G
TCIAE0662-25GEA 150 EUR InStock
TCIAE0662-25G TCIAE0662-5G
Ethyl-4-(Chloromethyl)benzoate ≥98.0% (par GC)
Ethyl-4-(Chloromethyl)benzoate
Formule: C₁₀H₁₁ClO₂
MW: 198,65 g/mol
Point d'ébullition: 280°C
Numéro MDL: MFCD04337336
Numéro CAS: 1201-90-7
ONU: 1760
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité