Ethyl-2-fluoropropionate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Fluoropropionic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-fluoropropionate
E0663-25G E0663-5G
TCIAE0663-25GEA 71.5 EUR InStock
TCIAE0663-25G TCIAE0663-5G
Ethyl-2-fluoropropionate ≥97.0% (par GC)
Ethyl-2-fluoropropionate
Formule: C₅H₉FO₂
MW: 120,12 g/mol
Point d'ébullition: 121°C
Numéro MDL: MFCD01320801
Numéro CAS: 349-43-9
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité