3,3'-(1,2-Éthanediyldisulfanediyl)dipropanenitrile ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,2-Bis(2-cyanoethylthio)ethane, 4,7-Dithiadecanedinitrile
E0673-1G E0673-5G
TCIAE0673-1GEA 71.5 EUR InStock
TCIAE0673-1G TCIAE0673-5G
3,3'-(1,2-Éthanediyldisulfanediyl)dipropanenitrile ≥97.0% (par GC)
3,3'-(1,2-Éthanediyldisulfanediyl)dipropanenitrile
Formule: C₈H₁₂N₂S₂
MW: 200,32 g/mol
Numéro CAS: 86180-54-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 91.0 to 95.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité