Etoposide ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (5R,5aR,8aR,9S)-9-(((4aR,6R,7R,8R,8aS)-7,8-Dihydroxy-2-methylhexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxin-6-yl)oxy)-5-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-5,5a,8a,9-tetrahydrofuro[3',4':6,7]naphtho[2,3-d][1,3]dioxol-6(8H)-one, 4'-Demethylepipodophyllotoxin 9-(4,6-O-Ethylidene-beta-D-glucopyranoside)
E0675-100MG E0675-1G
TCIAE0675-100MGEA 67.1 EUR InStock
TCIAE0675-100MG TCIAE0675-1G
Etoposide ≥98.0% (par HPLC)
Etoposide
Formule: C₂₉H₃₂O₁₃
MW: 588,56 g/mol
Point de fusion: 251°C
Numéro MDL: MFCD00869325
Numéro CAS: 33419-42-0
EINECS: 251-509-1
Merck Index: 14,03886
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Water max. 7.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité