Ethyl-4-cyanocinnamate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-Cyanocinnamic Acid Ethyl Ester
E0677-1G E0677-5G
TCIAE0677-1GEA 64.9 EUR InStock
TCIAE0677-1G TCIAE0677-5G
Ethyl-4-cyanocinnamate ≥98.0% (par GC)
Ethyl-4-cyanocinnamate
Formule: C₁₂H₁₁NO₂
MW: 201,23 g/mol
Numéro CAS: 62174-99-6
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité