Ethionamide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Ethylpyridine-4-carbothioamide, 2-Ethylthioisonicotinamide
E0695-25G E0695-5G
TCIAE0695-25GEA 101 EUR InStock
TCIAE0695-25G TCIAE0695-5G
Ethionamide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Ethionamide
Formule: C₈H₁₀N₂S
MW: 166,24 g/mol
Point d'ébullition: 167°C
Numéro MDL: MFCD00057361
Numéro CAS: 536-33-4
EINECS: 208-628-9
Merck Index: 14,03737
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 160.0 to 164.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité