Ethyl-5-bromo-1H-indole-2-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Ethyl 5-bromoindole-2-carboxylate, 5-Bromoindole-2-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 5-Bromoindole-2-carboxylate, Ethyl 5-bromo-1H-indole-2-carboxylate
E0698-1G E0698-5G
TCIAE0698-1GEA 24.2 EUR InStock
TCIAE0698-1G TCIAE0698-5G
Ethyl-5-bromo-1H-indole-2-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Ethyl-5-bromo-1H-indole-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₀BrNO₂
MW: 268,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00022701
Numéro CAS: 16732-70-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 164.0 to 168.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité