2-Éthyl-1H-pyrrole ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
E0713-1G E0713-5G
TCIAE0713-1GEA 103 EUR InStock
TCIAE0713-1G TCIAE0713-5G
2-Éthyl-1H-pyrrole ≥96.0% (par GC)
2-Éthyl-1H-pyrrole
Formule: C₆H₉N
Point d'ébullition: 165°C
Point d'éclair: 62°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00060477
Numéro CAS: 1551-06-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité