2-(4-Ethoxyphenyl)-2-methylpropanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
E0730-25G E0730-5G
TCIAE0730-25GEA 149 EUR InStock
TCIAE0730-25G TCIAE0730-5G
2-(4-Ethoxyphenyl)-2-methylpropanol ≥98.0% (par GC)
2-(4-Ethoxyphenyl)-2-methylpropanol
Formule: C₁₂H₁₈O₂
MW: 194,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD07787279
Numéro CAS: 83493-63-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 46.0 to 50.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité