Ethyl-4-hydroxy-3-methoxycinnamate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Hydroxy-3-methoxycinnamic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylate, Ethyl Ferulate, Ferulic Acid Ethyl Ester
E0739-25G E0739-5G
TCIAE0739-25GEA 99 EUR InStock
TCIAE0739-25G TCIAE0739-5G
Ethyl-4-hydroxy-3-methoxycinnamate ≥97.0% (par GC)
Ethyl-4-hydroxy-3-methoxycinnamate
Formule: C₁₂H₁₄O₄
MW: 222,24 g/mol
Point d'ébullition: 185°C
Numéro MDL: MFCD00009190
Numéro CAS: 4046-02-0
EINECS: 223-745-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 56.0 to 61.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité