2,3-Dihydrothiéno[3,4-b][1,4]dioxine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine, EDOT
E0741-25G E0741-5G
TCIAE0741-25GEA 91.3 EUR InStock
TCIAE0741-25G TCIAE0741-5G
2,3-Dihydrothiéno[3,4-b][1,4]dioxine ≥98.0% (par GC)
2,3-Dihydrothiéno[3,4-b][1,4]dioxine
Formule: C₆H₆O₂S
MW: 142,17 g/mol
Point d'ébullition: 112°C
Point d'éclair: 104°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02093622
Numéro CAS: 126213-50-1
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité