3-Carbethoxy-2-piperidone ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Ethyl 2-Piperidone-3-carboxylate, 2-Oxo-3-piperidinecarboxylic acid ethyl ester, Ethyl 2-Oxo-3-piperidinecarboxylate, 3-Ethoxycarbonyl-2-piperidone
E0742-25G E0742-5G
TCIAE0742-25GEA 134 EUR InStock
TCIAE0742-25G TCIAE0742-5G
3-Carbethoxy-2-piperidone ≥98.0% (par HPLC)
3-Carbethoxy-2-piperidone
Formule: C8H13NO3
MW: 171,1900 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006038
Numéro CAS: 3731-16-6
EINECS: 223-086-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 80.0 to 84.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité