Enoxacin sesquihydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-Ethyl-6-fluoro-4-oxo-7-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid sesquihydrate, 1-Ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-1,8-naphthyridine-3-carboxylic Acid
E0762-25G E0762-5G
TCIAE0762-25GEA 415 EUR InStock
TCIAE0762-25G TCIAE0762-5G
Enoxacin sesquihydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Enoxacin sesquihydrate
Formule: C₃₀H₄₀F₂N₈O₉
MW: 694,68 g/mol
Numéro MDL: MFCD01747755
Numéro CAS: 84294-96-2
Merck Index: 14,03587
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on dried substance)
Melting point 225.0 to 229.0 deg-C
Drying loss 7.0 to 9.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité