trans-4-Ethylcyclohexanol ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
E0768-5G E0768-1G
TCIAE0768-5GEA 313 EUR InStock
TCIAE0768-5G TCIAE0768-1G
trans-4-Ethylcyclohexanol ≥96.0% (par GC)
trans-4-Ethylcyclohexanol
Formule: C₈H₁₆O
Point d'ébullition: 84°C
Numéro MDL: MFCD00070694
Numéro CAS: 19781-62-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité