Ethyl-2-Amino-4-phenylthiazole-5-carboxylate ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
E0769-1G E0769-5G
TCIAE0769-1GEA 49.5 EUR InStock
TCIAE0769-1G TCIAE0769-5G
Ethyl-2-Amino-4-phenylthiazole-5-carboxylate ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Ethyl-2-Amino-4-phenylthiazole-5-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₂N₂O₂S
MW: 248,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD00022452
Numéro CAS: 64399-23-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 168.0 to 173.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité