4-Ethylbenzenesulphonamide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
E0773-25G E0773-5G
TCIAE0773-25GEA 121 EUR InStock
TCIAE0773-25G TCIAE0773-5G
4-Ethylbenzenesulphonamide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
4-Ethylbenzenesulphonamide
Formule: C₈H₁₁NO₂S
MW: 185,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD01365828
Numéro CAS: 138-38-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 109.0 to 113.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité