Nitrate de 1-éthyl-3-méthylimidazolium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
E0775-5G E0775-25G
TCIAE0775-5GEA 67.1 EUR InStock
TCIAE0775-5G TCIAE0775-25G
Nitrate de 1-éthyl-3-méthylimidazolium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Nitrate de 1-éthyl-3-méthylimidazolium
Formule: C₆H₁₁N₃O₃
MW: 173,17 g/mol
Point de fusion: 41°C
Numéro MDL: MFCD00210007
Numéro CAS: 143314-14-1
ONU: 1479
ADR: 5.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité