Thiocyanate de 1-éthyl-3-méthylimidazolium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Ethyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium thiocyanate
E0776-5G E0776-25G
TCIAE0776-5GEA 49.5 EUR InStock
TCIAE0776-5G TCIAE0776-25G
Thiocyanate de 1-éthyl-3-méthylimidazolium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Thiocyanate de 1-éthyl-3-méthylimidazolium
Formule: C₇H₁₁N₃S
MW: 169,25 g/mol
Point de fusion: –6°C
Numéro MDL: MFCD06798182
Numéro CAS: 331717-63-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9bee37778b77f63160ff4e211187ea9696fe3a6a&vid=9bee37778b77f63160ff4e211187ea9696fe3a6a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité