L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
7-Ethylcamptothecin 96,0 HPLC_ASSAY_METHOD
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (S)-4,11-Diethyl-4-hydroxy-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione
E0781-1G E0781-100MG
TCIAE0781-1GEA 249 EUR InStock
TCIAE0781-1G TCIAE0781-100MG
7-Ethylcamptothecin 96,0 HPLC_ASSAY_METHOD
7-Ethylcamptothecin
Formule: C₂₂H₂₀N₂O₄
MW: 376.41 g/mol
Numéro MDL: MFCD06657922
Numéro CAS: 78287-27-1
ONU: 1544
ADR: 6.1 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Specific rotation [a]20/D +40.0 to +46.0 deg (C=0.4, CHCl3:MeOH=8:2)
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité