Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Ethylcyclopentanol ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Ethyl-1-hydroxycyclopentane

E0782-25G E0782-5G
TCIAE0782-25GEA 239 EUR InStock
TCIAE0782-25G TCIAE0782-5G
1-Ethylcyclopentanol ≥96.0% (par GC)
1-Ethylcyclopentanol


Formule: C₇H₁₄O
MW: 114,19 g/mol
Point d'ébullition: 153°C
Point de fusion: -10°C
Numéro MDL: MFCD00019281
Numéro CAS: 1462-96-0
ONU: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d03f59b88bdb6f6c2dae6c1f6f3440a6e3cf7edd&vid=d03f59b88bdb6f6c2dae6c1f6f3440a6e3cf7edd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité