Ethoxytriethylsilane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
E0790-25ML E0790-5ML
TCIAE0790-25MLEA 97.9 EUR InStock
TCIAE0790-25ML TCIAE0790-5ML
Ethoxytriethylsilane ≥98.0% (par GC)
Ethoxytriethylsilane
Formule: C₈H₂₀OSi
Point d'ébullition: 155°C
Numéro MDL: MFCD00054718
Numéro CAS: 597-67-1
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité