Ethyl-3-bromo-2-(bromomethyl)propionate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Ethyl 3-bromo-2-(bromomethyl)propanoate, 3-Bromo-2-(bromomethyl)propionic Acid Ethyl Ester
E0791-25G E0791-5G
TCIAE0791-25GEA 418 EUR InStock
TCIAE0791-25G TCIAE0791-5G
Ethyl-3-bromo-2-(bromomethyl)propionate ≥97.0% (par GC)
Ethyl-3-bromo-2-(bromomethyl)propionate
Formule: C₆H₁₀Br₂O₂
MW: 273,95 g/mol
Point d'ébullition: 86°C
Numéro MDL: MFCD00034154
Numéro CAS: 58539-11-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité