3-Éthyl-2-hydroxy-2-cyclopentén-1-one  ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
E0792-25G E0792-5G
TCIAE0792-25GEA 116 EUR InStock
TCIAE0792-25G TCIAE0792-5G
3-Éthyl-2-hydroxy-2-cyclopentén-1-one  ≥97.0% (par GC)
3-Éthyl-2-hydroxy-2-cyclopentén-1-one 
Formule: C₇H₁₀O₂
MW: 126,16 g/mol
Point d'ébullition: 75°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00012391
Numéro CAS: 21835-01-8
EINECS: 244-606-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité