3,6-Dioxabicyclo[3.1.0]hexane ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,6-Dioxabicyclo[3.1.0]hexane
E0795-25G E0795-5G
TCIAE0795-25GEA 256 EUR InStock
TCIAE0795-25G TCIAE0795-5G
3,6-Dioxabicyclo[3.1.0]hexane ≥97.0% (par GC)
3,6-Dioxabicyclo[3.1.0]hexane
Formule: C₄H₆O₂
MW: 86,09 g/mol
Point d'ébullition: 144°C
Numéro MDL: MFCD00800639
Numéro CAS: 285-69-8
EINECS: 206-006-1
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité