N-Ethyl-2-isopropyl-5-methylcyclohexanecarboxamide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: TRPM8 agonist WS-3, N-Ethyl-p-menthane-3-carboxamide, Ethyl menthane carboxamide
E0796-25G E0796-5G
TCIAE0796-25GEA 83.6 EUR InStock
TCIAE0796-25G TCIAE0796-5G
N-Ethyl-2-isopropyl-5-methylcyclohexanecarboxamide ≥98.0% (par GC)
N-Ethyl-2-isopropyl-5-methylcyclohexanecarboxamide
Formule: C₁₃H₂₅NO
MW: 211,349 g/mol
Numéro MDL: MFCD00130071
Numéro CAS: 39711-79-0
EINECS: 254-599-0
Merck Index: 14,03825
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 96.0 to 102.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité