Epinastine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-Amino-9,13b-dihydro-1H-dibenzo[c,f]imidazo[1,5-a]azepine Hydrochloride
E0799-1G E0799-100MG
TCIAE0799-1GEA 434 EUR InStock
TCIAE0799-1G TCIAE0799-100MG
Epinastine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Epinastine hydrochloride
Formule: C₁₆H₁₅N₃
MW: 285,78 g/mol
Point de fusion: 275°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00933434
Numéro CAS: 108929-04-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité