5-Ethyl-3-hydroxy-4-methyl-2(5H)-furanone ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 5-Ethyl-3-hydroxy-4-methylfuran-2(5H)-one, Ethyl Fenugreek Lactone
E0800-25G E0800-5G
TCIAE0800-25GEA 231 EUR InStock
TCIAE0800-25G TCIAE0800-5G
5-Ethyl-3-hydroxy-4-methyl-2(5H)-furanone ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
5-Ethyl-3-hydroxy-4-methyl-2(5H)-furanone
Formule: C₇H₁₀O₃
MW: 142,15 g/mol
Point d'ébullition: 94°C
Numéro MDL: MFCD00036673
Numéro CAS: 698-10-2
EINECS: 211-811-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Freezing point 25.0 to 29.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité