Ethyl-2-methylvalerate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Methylpentanoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-methylpentanoate, 2-Methylvaleric Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-Methylpentanoate
E0801-25ML E0801-500ML
TCIAE0801-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAE0801-25ML TCIAE0801-500ML
Ethyl-2-methylvalerate ≥98.0% (par GC)
Ethyl-2-methylvalerate
Formule: C₈H₁₆O₂
MW: 144,21 g/mol
Point d'ébullition: 153°C
Point d'éclair: 39°C
Numéro MDL: MFCD00036564
Numéro CAS: 39255-32-8
EINECS: 254-384-1
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité